Tisk…
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 14780 CZK
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₄BrClF₃N
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827786
CAS číslo: 1186404-58-9