Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 7050 CZK
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂O
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18266134
CAS číslo: 1311798-09-0