1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200255-1G
PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA
7050
CZK
APOSPC200255-1G
APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13561836 CAS číslo: 1219980-80-9 |