Tisk…
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 7050 CZK
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16710270
CAS číslo: 1242268-26-3