Tisk…
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 7050 CZK
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758091
CAS číslo: 1033463-36-3