Tisk…
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 11810 CZK
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827792
CAS číslo: 1186405-05-9