Tisk…
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 9560 CZK
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758065
CAS číslo: 1033463-23-8