Tisk…

Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 11810 CZK
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
MW: 384.1 g/mol
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11553037
CAS číslo: 1092352-47-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR