Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200247-1G
PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA
11810
CZK
APOSPC200247-1G
APOSPC200247-500MG
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₄F₃N₃O₂ Bod tání: 81…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20921605 CAS číslo: 1353877-98-1 |