Tisk…
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200246-1G PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA 11810 CZK
APOSPC200246-1G APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841000
CAS číslo: 1135283-39-4