5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200245-1G
PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA
11810
CZK
APOSPC200245-1G
APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec:
C₁₀H₆BrF₃N₂O Bod tání: 219…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11553027 CAS číslo: 1092352-29-8 |