1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200244-1G
PC200244-500MG
PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA
7050
CZK
APOSPC200244-1G
APOSPC200244-500MG
APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Vzorec:
C₉H₅ClF₃N₃O MW: 263.61 g/mol Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100238 CAS číslo: 189005-07-0 |