Tisk…
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200243-1G PC200243-500MG
APOSPC200243-1GEA 11810 CZK
APOSPC200243-1G APOSPC200243-500MG
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869266
CAS číslo: 1142190-60-0