Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 11810 CZK
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Bod tání: 185…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581646
CAS číslo: 1198475-46-5