Tisk…
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200241-1G PC200241-500MG PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA 9560 CZK
APOSPC200241-1G APOSPC200241-500MG APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758064
CAS číslo: 847446-85-9