Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200240-1G PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA 5390 CZK
APOSPC200240-1G APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Vzorec: C₁₁H₈FN₃O₂
Bod tání: 255…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581630
CAS číslo: 640271-51-8