Tisk…
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 14920 CZK
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827815
CAS číslo: 196708-48-2