Tisk…
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200237-1G PC200237-500MG
APOSPC200237-1GEA 5390 CZK
APOSPC200237-1G APOSPC200237-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec: C₁₃H₁₃ClF₃N₃OS
Bod tání: 206…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17167322
CAS číslo: 1246738-29-3