1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200236-1G
PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA
7670
CZK
APOSPC200236-1G
APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₁₂F₃N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00204721 CAS číslo: 175277-61-9 |