Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 14920 CZK
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Bod tání: 130…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581629
CAS číslo: 431942-80-2