5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200234-1G
PC200234-500MG
PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA
5390
CZK
APOSPC200234-1G
APOSPC200234-500MG
APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₆F₃N₅ Bod tání: 160…161 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06808548 CAS číslo: 1019010-69-5 |