Tisk…
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 11810 CZK
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂O₂
MW: 258.99 g/mol
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193089
CAS číslo: 1257842-67-3