Tisk…
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 9330 CZK
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848029
CAS číslo: 888738-18-9