Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200230-1G PC200230-500MG
APOSPC200230-1GEA 14920 CZK
APOSPC200230-1G APOSPC200230-500MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044107
CAS číslo: 749257-78-1