1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200229-1G
PC200229-500MG
PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA
5390
CZK
APOSPC200229-1G
APOSPC200229-500MG
APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₁ClF₃N₃ Bod tání: 108…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12498704 CAS číslo: 1171918-97-0 |