Tisk…
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 3740 CZK
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16890141
CAS číslo: 1242267-96-4