Tisk…
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 14920 CZK
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100244
CAS číslo: 1048914-02-8