Tisk…
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
PC200226-5G
APOSPC200226-5GEA 4530 CZK
APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,0200 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617316
CAS číslo: 931105-37-2