Tisk…
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 9560 CZK
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 89719-93-7