Tisk…

6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 2280 CZK
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Bod tání: 70…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994632
CAS číslo: 139022-27-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR