Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 787 CZK
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₂F₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848039
CAS číslo: 80194-71-4