Tisk…
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 11810 CZK
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₃ClF₃IN₂
MW: 346.48 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19982794
CAS číslo: 1331823-98-3