Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 3740 CZK
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Vzorec: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13561841
CAS číslo: 1219967-95-9