Tisk…
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 3740 CZK
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Vzorec: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
MW: 357.55 g/mol
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553026
CAS číslo: 73265-15-3