Tisk…
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200214-1G PC200214-500MG
APOSPC200214-1GEA 19110 CZK
APOSPC200214-1G APOSPC200214-500MG
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃N₂O
MW: 307,08 g/mol
Bod tání: 300…301 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025868
CAS číslo: 1135283-30-5