Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200213-1G PC200213-500MG
APOSPC200213-1GEA 11810 CZK
APOSPC200213-1G APOSPC200213-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Vzorec: C₇HCl₃F₃NO
Bod varu: 75 °C/0,01mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581644
CAS číslo: 1198475-32-9