Tisk…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 10980 CZK
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690765
CAS číslo: 3885-40-3