Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200210-1G
PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA
15310
CZK
APOSPC200210-1G
APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₈F₃N₃O₄ Bod tání: 134…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12498712 CAS číslo: 1171919-07-5 |