Tisk…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200209-1G PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA 3970 CZK
APOSPC200209-1G APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇F₃N₄O
Bod tání: 202…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100215
CAS číslo: 1048912-65-7