3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200208-1G
PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA
15310
CZK
APOSPC200208-1G
APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₄F₃N₃O₄ Bod tání: 172 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827808 CAS číslo: 1186405-07-1 |