Tisk…
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 12440 CZK
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₉H₇BrF₃N₃
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498720
CAS číslo: 1171919-20-2