4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-25G
PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA
7710
CZK
APOSPC200203-25G
APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₈BFO₂ MW: 236,093 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18729904 CAS číslo: 1001200-60-7 |