Tisk…
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200202-1G PC200202-5G
APOSPC200202-1GEA 3740 CZK
APOSPC200202-1G APOSPC200202-5G
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568352
CAS číslo: 13600-48-1