3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200201-1G
PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA
15310
CZK
APOSPC200201-1G
APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Vzorec:
C₇H₅ClF₃N₃O Bod tání: 105…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10758083 CAS číslo: 1033463-30-7 |