Tisk…
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 10980 CZK
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848569
CAS číslo: 178896-78-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III