Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200199-1G
PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA
8870
CZK
APOSPC200199-1G
APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₆BrF₃N₂O₂ MW: 287.036 g/mol Bod tání: 131…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13193102 CAS číslo: 1240278-21-0 |