Tisk…
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 8870 CZK
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₈H₅F₆N₃O
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193070
CAS číslo: 89990-38-5