Tisk…
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 12370 CZK
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698095
CAS číslo: 1203952-88-8