Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200196-1G PC200196-500MG PC200196-5G
APOSPC200196-1GEA 3340 CZK
APOSPC200196-1G APOSPC200196-500MG APOSPC200196-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₈BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16996296
CAS číslo: 1383806-53-8