Tisk…
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 8870 CZK
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₄O
MW: 242,16 g/mol
Bod tání: 302…304 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581631
CAS číslo: 1198475-25-0